Vill du logga in igen?
Skål, LaboPlast®
Leverantör: Bürkle
LaboPlast®
PP, vit.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Slät yta för enkel rengöring
Passar för de flesta applikationer på labbet.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Trays
B×D×H Volym Botten Förp. VWR art.nr Antal
180×230×42 mm 0,5 l 130×180 mm 1 216-1341
-
250×310×65 mm 1,5 l 180×240 mm 1 216-1342
-
310×370×75 mm 3 l 240×300 mm 1 216-1343
-
420×520×120 mm 10 l 300×400 mm 1 216-1344
-
534×634×140 mm 21 l 400×500 mm 1 216-1345
-
648×846×160 mm 39 l 500×700 mm 1 216-1346
-
Tray sets
B×D×H Volym Benämning Botten Förp. VWR art.nr Antal
- mm - Laboratory tray set of 6 with one tray each 0,5/1,5/3,0/10,0/21,0/39,0 l - 1 SET 216-0922
-
- mm - Laboratory tray set of 4 with one tray each 0,5/1,5/3,0/10,0 l - 1 SET 216-0899
-
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal