Vill du logga in igen?
Skål, Nalgene®
Leverantör: Thermo Scientific
Nalgene®
HDPE, genomsynlig.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål från -100 till +120 °C
  • Kraftig, stapelbar
För en rad olika tillämpningar. Idealisk för blötläggning av laboratorieutrustning eller som isbad. Lätt avsmalnande väggar för bättre stapelbarhet. Med handtag för lätt transport.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
B×D×H Förp. VWR art.nr Antal
358×308×143 mm 1 216-0329
542×435×130 mm 1 216-0330
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal