Vill du logga in igen?
Bricka
Leverantör: VWR Collection
VWR®
PS.
  • Ett brett fack, 430 mm långt, 110 mm brett
  • Två fack, 430 mm långa, 80 mm bredda
  • Jämna ytor med rundade hörn för enkel rengöring
För välorganiserad förvaring av föremål i lådor, på hyllor eller vid arbetsstationer. Tre långa fack för pipetter, termometrar, spatlar osv.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
B×D×H Färg Förp. VWR art.nr Antal
460×307×63 mm Vit 1 631-0727
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
Ett nytt utseende och ett förnyat engagemang
Byggd på de funktioner och resurser du känner igen, optimerad med innovation från Avantor.® Vårt nya varumärke symboliserar flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till kundernas behov.
LÄS MER BÖRJA SHOPPA