Vill du logga in igen?
Bricka, allmänt bruk
Leverantör: Kartell
plastilab®
Genomskinlig, PP
  • Mycket god kemikalieresistens och värmetålighet
  • Extra djup design för större stabilitet
  • Mångsidig, till exempel för transport och förvaring av utensilier
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
B×D×H Volym Förp. VWR art.nr Antal
510×345×110 mm 12 l 1 216-1466
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal