Vill du logga in igen?
Låda, djup
Leverantör: Kartell
plastilab®
HDPE, vit.
  • Robust, med handtag och stödribbor
  • Kan staplas, för kompakt förvaring
  • 216-0263 har avrinningshål på alla sidorna – praktiskt för avfrostning av prover
Låda för många olika applikationer.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Stapelbar låda
B×D×H Volym Förp. VWR art.nr Antal
415×310×97 mm 10 l 1 216-0260
458×410×143 mm 20 l 1 216-0262
540×350×115 mm 16 l 1 216-0261
Stapelbar låda med avrinningshål
B×D×H Volym Förp. VWR art.nr Antal
540×350×115 mm 16 l 1 216-0263
Stapelbar behållare
B×D×H Volym Förp. VWR art.nr Antal
415×315×200 mm 20 l 1 489-0021
595×365×255 mm 46 l 1 489-0022
585×500×445 mm 100 l 1 216-0269
695×438×306 mm 72 l 1 489-0023
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal