Vill du logga in igen?
Skål
Leverantör: Kartell
plastilab®
PS, vit.
  • Robust, stöttålig design
  • Tål upp till +70 °C
  • Slät yta för enkel rengöring
För allmänt bruk, passar för många olika applikationer. Passar också för användning inom livsmedelsindustrin.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
B×D×H Förp. VWR art.nr Antal
201×151x21 mm 1 216-2101
201×151×41 mm 1 216-2105
202×151×81 mm 1 216-2109
252×252×42 mm 1 216-2108
252×252×82 mm 1 216-2112
254×254×21 mm 1 216-1683
303×151×21 mm 1 216-1684
303×151×42 mm 1 216-2106
303×151×81 mm 1 216-2110
353×252×21 mm 1 216-2103
353×253×41 mm 1 216-4307
352×252×81 mm 1 216-0268
408×300×21 mm 1 216-1681
409×300×42 mm 1 216-2114
408×299×81 mm 1 216-2115
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal