Du sökte efter: Trefot
Använd en trefot för att hålla bägare, flaskor och andra glasvaror på ett säkert avstånd från värmekällor. Välj lämplig benhöjd eller en justerbar modell, de flesta trefötter har avtagbara stål- eller aluminiumben för enklare förvaring. Emaljerade gjutjärn eller aluminiumringar med olika diametrar kan väljas i koncentriska, dubbla eller enkla ringar för att stödja olika glasvaror.
Använd en trefot för att hålla bägare, flaskor och andra glasvaror på ett säkert avstånd från värmekällor. Välj lämplig benhöjd eller en justerbar modell, de flesta trefötter har avtagbara stål- eller aluminiumben för enklare förvaring. Emaljerade gjutjärn eller aluminiumringar med olika diametrar kan väljas i koncentriska, dubbla eller enkla ringar för att stödja olika glasvaror.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Trefot, Rostfritt stål, Innerdiam.×H: 160×230 mm
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
Leverantör: RSG
Beskrivning: Separable tripods made from stainless steel.
Artikel nummer : (769-1150)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: The spirit level is easy to balance thanks to the adjustable feet of the unit.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: These tripods are made of galvanised iron.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom