Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (19)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Vagnar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/96/18944996.jpg
I vårt stora sortiment av vagnar kan du hitta den rätta modellen för att flytta dina tunga laster. Finns i olika material, storlekar och belastning för att passa alla applikationer. Olika modeller finns för laboratorier, produktion och renrum.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"85"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (216-8000)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Stable, secure, transport of collection supplies. This cart provides a stable, mobile center for blood collection in your facility. Designed to hold t...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Metro International
Beskrivning:   Ram i förkromad stål med trågformade hyllplan i HDPE
Leverantör:  Metro International
Beskrivning:   Rullvagn som består av minst 2 sprutformade polyetylenhyllor med hög densitet och 4 förkromade stolpar. Konstruktionen med 2 hyllor kan vid behov utök...
Artikel nummer : (LBCP8022000)
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   Handy cart stores lab supplies and may be moved easily to within reach of the user working at a bench, fume hood or biological safety cabinet. Three r...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   Transport cart made of stainless steel used for transport baskets.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Metro International
Beskrivning:   The MetroMax i® glassware carts are available in two and four basket capacity and are ideal for transporting glassware safely in the laboratory.
Leverantör:  Metro International
Beskrivning:   myCart™ series utility carts are made from corrosion proof polymer shelves and are suitable for daily use.
Artikel nummer : (141-0393)
Leverantör:  MIELE
Beskrivning:   For storing and transporting baskets and inserts on 4 levels
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 85
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Nästa 