Du sökte efter: Dialysrör
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Pierce™ low protein binding microcentrifuge tubes help to minimise protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where ...
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Tube‐O‐Reactor™, Micro, for 20 to 250 µl samples or Medi for 0,2 to 2 ml samples.
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: The disposable tubes in mini dialysis kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: 'NO-LOSS' dialyser.
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
Beskrivning: D-Tube96™ Dialysers allow convenient, high throughput dialysis of 96 samples simultaneously. The device features the advantages of the D-Tube™ Dialyze...
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20 to 250 μl volumes or Medi for 0,2 to 2,5 ml volumes.
Artikel nummer : (786-142-45MC)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
UOM: 1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom