Mikrorör, 1,7 ml, SuperClear Boilproof
211-0032EA 505 SEK
VWRI211-0032
Mikrorör, 1,7 ml, SuperClear Boilproof
Ultraklar PP, graderad, autoklaverbar och frysbar, utan lock.
  • Tål upp till 20 000×g
  • Passar standardrotorer
  • Varje batch är testad och garanterat fri från RNas och DNas
Förpackning: Förpackad i återförslutningsbar påse.