VWR® SuperSpin, Mikrorör, 1,5 ml
Leverantör: VWR
VWR®
211-0015EA 390 SEK
211-0015 211-0023 VWRU20170-036 VWRU20170-026
VWR® SuperSpin, Mikrorör, 1,5 ml
Rör Mikrorör
Ultra-clear PP, graduated, autoclavable and freezable with flat caps, easy to open. Amber coloured for light-sensitive substances.
  • Tål upp till 40 000×g
  • Passar alla standardrotorer och rotorer med hög kapacitet
  • Med platt lock som kan märkas och perforeras. Enkel att stänga vid pipettering med en hand
  • Bra till fenol/kloroform vortexblandning
  • Varje batch är testad och garanterat fri från RNas och DNas
Förpackning: Förpackad i återförslutningsbara påsar. Blandade färger: blå, gröna, gula, orange rör i separat påse med 100 rör.