Mikrorör, 1,7 ml, SuperClear
211-0033EA 755 SEK
VWRI211-0033
Mikrorör, 1,7 ml, SuperClear
Klar PP, graderat, autoklaverbart, kan frysas till –80 °C, platt lock.
  • Tål upp till 15 000×g (sterilt) eller 20 000×g (ikke steril)
  • Passar standardrotorer
  • Med platt lock som kan märkas och perforeras
  • Varje batch är testad och garanterad fri från RNas och DNas
Förpackning: 50 mikrorör per steril påse (steril version).