Mikrorör, 2,0 ml, SuperClear
VWR® SuperClear™
211-0118EA 425 SEK
VWRI211-0118 VWRI211-0038 VWRI211-0119 VWRI211-0034
Mikrorör, 2,0 ml, SuperClear
Klar PP, graderat, autoklaverbart, kan frysas, platt lock
  • Tål upp till 20 000×g
  • Passar alla standardrotorer
  • Rören har mattslipad märkyta på sidan
  • Varje batch är testad och garanterat fri från RNas och DNas
Förpackning: Förpackad i återförslutningsbar påse. Blandade färger: förp. av 100 st vardera röda, blåa, gröna, orange rör.