Du sökte efter: Mikrorör
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Avantor
Beskrivning: System för säker provförvaring.
Sale
Leverantör: Corning
Beskrivning: PP, 100% oskuld. Axygen minirörsystem med 96 brunnar är avsett att fungera med remsor med 8 eller 12 proppar.
Artikel nummer : (KIMA18167)
Leverantör: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivning: PP, translucent.
UOM: 1 * 2.000 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Artikel nummer : (EDVO630)
Leverantör: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning: 500×1,5 ml provrör.
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (SIMPT110-15)
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Made of PP, translucent.
UOM: 1 * 120 Items
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: These racks contain 96 removable PP square tubes in a 8×12 configuration, each having a 2,1 ml capacity (2 ml when capped). Tubes are also available s...
Leverantör: RATIOLAB
Beskrivning: Plastic rack with cardboard box.
Leverantör: Brand
Beskrivning: PP tubes and PE caps, non-sterile.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: These racks contain 96 removable PP tubes, either placed individually or in a 8×12 configuration.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: PP tube and rack system with tubes held in a standard 8×12 configuration.
Leverantör: RATIOLAB
Beskrivning: Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
Sale
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Ideal for samples analysis.
Artikel nummer : (391-9030)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Made of virgin, medical grade polypropylene.
UOM: 1 * 4.800 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom