Du sökte efter: NMR rör
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (WILMWG-221T)
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Q-band is the most popular frequency for pulsed and cw-EPR after X-band.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (WILM516-CC-5)
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Pyrex® glass
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (WILMWG-1207-J10)
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: NMR tube washer is fitted to a filter flask and a inverted sample tube is inserted into the washer, the solvent is introduced into the reservoir using...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Quartz (natural quartz).
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Borosilicate glass, class A, ASTM Type 1.
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: These Wilmad-LabGlass NMR tubes are supplied with authentic closed Bruker® SampleJet® caps without code.
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: NMR tubes, economy, 5 mm, borosilicate glass ASTM E438, Type I, class B, with disposable cap.
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Clear Fused Quartz (CFQ).
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Borosilicate glass
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Susceptibility matched tubes can reduce the sample volume down to 1/3 by minimising the susceptibility gradients occurring at the solvent-air interfac...
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Quartz (natural quartz).
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Pyrex® glass, Class A, ASTM type 1.
Artikel nummer : (WILM724-SQ-100M)
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: Tubes made of synthetic material suppress major impurities during EPR.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom