Du sökte efter: PCR rör
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These PCR tube strips and caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Sale
Leverantör: Avantor
Beskrivning: PCR 8-tube strips and 8-cap strips are made of high-quality PP resin. Clear caps are compatible with qPCR application.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP. Den låga profilen på dessa rör minskar dödvolymen mellan PCR-apparatens uppvärmda lock och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vi...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP.
Artikel nummer : (732-0081)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PCR Tubes, Ultragenomskinliga lockremsor, 8 per remsa, 8-cap strips only, Färg: Klar
UOM: 1 * 120 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Lämpliga för användning med PCR-plattor med 96 brunnar och lågprofils rörstrips.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus tube strip with attached caps is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR and qPCR reactions. The ...
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: PP, natural.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP.
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: Manufactured out of medical-grade polypropylene without interfering additives.
Leverantör: Corning
Beskrivning: PCR Tubes, PCR tube strips, 8 per strip, with individually attached flat caps, Axygen®, Färg: Klar, Volym: 0,2 ml
Leverantör: Corning
Beskrivning: Axygen® polypropylene 8/12-tube thin wall PCR tube strips and caps are specifically designed for PCR use and are ideal for thermal transfer applicatio...
Certifikat Sale
Leverantör: Corning
Beskrivning: Axygen thin wall PCR strip tubes are designed to fit a variety of thermal cyclers. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer.
Leverantör: Corning
Beskrivning: Polypropylene tubes are specifically designed for PCR and thermal transfer applications.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom