Du sökte efter: Provrör
156  results were found
SearchResultCount:"156"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Testing vessel for MColortest™, flat bottom tubes, Rör med platt botten (MCC), MCC
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Test tubes made from borosilicate 7.0 expansion, ideal for use as disposable.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Optimise sampling processes with the Exact Volume Sampling Systems (EVSS) from OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polystyrene (PS), transparent or polypropylene (PP), translucent.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polystyren (PS), klart.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: OmniTop Sample Tubes® are a convenient device that can be used to obtain fluid samples. Each OmniTop tube comes with a pre-attached 0,2 µm vent filter...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Tubes are used for lymph blood samples.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Test tubes made from borosilicate 7.1 glass, ideal for use as disposable.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polystyrene (PS), clear or polypropylene (PP), natural.
Sale
Artikel nummer : (211-0071)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, klart eller PP, genomskinligt.
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Enhance and optimise sampling processes with the novel Adjustable Volume Sampling Systems (AVSS) from Avantor featuring OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Artikel nummer : (212-0022)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: FIOLAX®, neutralt glas.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilikatglas 3.3.
Artikel nummer : (SIMPB721-1)
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: PS, clear.
UOM: 1 * 2.000 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 156
no targeter for Bottom