VWR®, Provrör, rak eller utvikt kant
Leverantör: VWR
VWR®
212-0322EA 860 SEK
212-0322 212-0321 212-0320 212-0032 212-0031 212-0030 212-0319 212-0315 212-0028
VWR®, Provrör, rak eller utvikt kant
Rör Provrör
Borosilikatglas 3.3.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Ett prisvärt alternativ för de flesta applikationer. Tjock vägg.
Certifikat: DIN 12395.