Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Slangar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/49/18989949.jpg
VWR erbjuder ett brett urval av slangar lämpade för olika applikationer. Slangarna uppfyller olika kra v som kemikaliebeständighet. värmetålighet och flexibilitet. Anändningsområdena är många och varierande och vi täcker ett brett spektrum från PVC-slangar, slangar för HPLC, gasslang och dialysslang.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"286"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Silikon, genomskinlig, tvärbunden peroxid
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   VWR® LaPrep, LaPrep Sigma start-up kit, 1/16", necessary for 1/16" systems. Contains all fittings and tubing needed for 1/16" set-up
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tubing for circulator, VWR®, Längd: 1000 mm, Innerdiam: 6 mm, Buran N (synthetic rubber) tubing
Artikel nummer : (462-0300)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Saint-Gobain
Benämning:   Non DEHP tubing for laboratory, food, and beverage.
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   PTFE, vit, genomskinlig.
Leverantör:  KARTELL
Benämning:   PVC, Transparent.
Leverantör:  Saint-Gobain
Benämning:   Silikon, platinahärdad, genomskinlig.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 286
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa