Du sökte efter: Chromatography Tubing
72  results were found
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Avantor
Beskrivning: PTFE
Leverantör: Avantor
Beskrivning: PEEK
Leverantör: Avantor
Beskrivning: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Artikel nummer : (HICHHI-1083)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
UOM: 1 * 2 Items
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, Blå, Längd: 1524 mm, Ytterdiam.: 1,5875 mm, Innerdiam: 0,2540 mm
Artikel nummer : (HICHHI-1097)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: The maximum operating temperature is 100 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HICHHI-1113)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Innerdiam: 0,864 mm, Ytterdiam.: 1,575 mm, Färg: Blå
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HI-259)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Längd: 0,15 m, Ytterdiam.: 3,18 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Tubings are made of 316 stainless steel.
Artikel nummer : (HICHHI-190)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HICHHI-171)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: PEEK.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Tubings are made of 316 stainless steel.
Leverantör: SGE a Trajan company
Beskrivning: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Leverantör: SGE a Trajan company
Beskrivning: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom