Du sökte efter: Ventiler
Ett flertal ventiler kan, beroende på produkten, användas till att reglera trycknivån för vätskor och gaser i flödessystem. Dessa ventiler kan användas som anslutningspunkter samt för att göra anslutningar mellan slangar i olika längder. Det finns en mängd olika användningsområden för dessa ventiler, alla med  ett unikt användningsområde och design för maximal säkerhet och effektivitet, särskilt när trycket är en viktig parameter.
Ett flertal ventiler kan, beroende på produkten, användas till att reglera trycknivån för vätskor och gaser i flödessystem. Dessa ventiler kan användas som anslutningspunkter samt för att göra anslutningar mellan slangar i olika längder. Det finns en mängd olika användningsområden för dessa ventiler, alla med ett unikt användningsområde och design för maximal säkerhet och effektivitet, särskilt när trycket är en viktig parameter.
161  results were found
SearchResultCount:"161"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Regulate flow without any leaking.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Enhance fluid flow with a larger bore than standard luer stopcocks.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Regulate flow without any leaking.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Regulate flow without any leaking.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Build leakproof fluid handling systems.
Artikel nummer : (MFLX30526-34BLK)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Pressure rating up to 1050 psi.
UOM: 1 * 200 Items
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Regulate flow without any leaking.
Sale
Artikel nummer : (MFLX30526-34)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Pressure rating up to 1050 psi.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (HICHHI-128)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Tryck: 5,17 bar
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SGE a Trajan company
Beskrivning: Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
Artikel nummer : (ENTED8-3Q-8F)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Artikel nummer : (BOHLM551-01)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Valve body made of PP with connection (thread UNF ¹/₄" 28G) suitable for b.safe Caps.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add ¼" and ¹/₈" connections from Flaretek®. With ...
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Valve body made of PP with connection (thread UNF ¼" 28G) suitable for b.safe caps. Lid with aeration opening and Luerlock connector, integrated non-r...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 161
no targeter for Bottom