Du sökte efter: Backventiler
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (HICHHI-128)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Tryck: 5,17 bar
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SGE a Trajan company
Beskrivning: Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Artikel nummer : (NALG6120-0010)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
UOM: 1 * 6 Items
Artikel nummer : (229-3311)
Leverantör: Brand
Beskrivning: HDPE, transparent. Prevents backflow. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: PP, genomskinlig. Förhindrar tryckförlust och återflöde. Högsta arbetstryck 2 bar och lägsta arbetstryck 0,07 bar vid rumstemperatur (20 °C).
Leverantör: BROEN-LAB
Beskrivning: Thermostatic mixing valve for eye showers designed for delivering tepid water (20 to 25 °C).
Artikel nummer : (VITL78593)
Leverantör: VITLAB
Beskrivning: These non return valves are made from HDPE.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Translucent PP retaining valves with embossed directional arrow or printed in black. With tapered ends. Various uses.
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: PP valve, translucent with neoprene valve disk. Stops reverse flow of liquid when pressure is interrupted.
Artikel nummer : (BURK8540-0012)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Valve made of PP and POM, seal made of EPDM, springs made of stainless steel 1.4401.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: QVF LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Air valve anti-return, cone size 29/32 NS, with sidearm, Borosilikatglas 3,3
Leverantör: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivning: These biocompatible PEEK and perfluoroelastomer inline check valves are designed for applications where low flow path volume is critical, such as deli...
Leverantör: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivning: Stop a flow stream quickly with these shut-off valves. The bodies are manufactured from either PEEK or ETFE. Both versions feature a PCTFE rotor, maki...
Leverantör: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivning: Back pressure regulator assemblies are designed to create incremental back pressures ranging from 5 to 1000 psi (0,3 to 69 bar). These biocompatible a...
Leverantör: JOUR RESEARCH (VICI)
Beskrivning: Biocompatible back pressure regulator, Tryck: 1 - 20 bar
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom