VWR® ND13, Vialer för skruvlock
Leverantör: VWR
VWR®
548-0051EA 3850 SEK
548-0051 548-0521
VWR® ND13, Vialer för skruvlock
Vialer
These vials are intended for use on instruments from the following manufacturers: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, Waters® (Wisp 48-position carousel), more.
  • Det finns även lock utan hål för provförvaring
  • I sortimentet finns även vialer med etikett och fyllinjer
  • För HPLC med karusell med 48 positioner, Shimadzu och Waters
Leveransinformation: Kiten innehåller: 4 ml glasvial för skruvlock (14,7 x 45 mm), skruvlock, svart PP, med 8,5 mm mitthål eller utan hål och septum.