Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (73)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Kryovialer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   För förvaring av celler, serum och antigener i en temperatur på –196 °C. Säker förslutning i såväl rumstemperatur som i låga kryogena temperaturer.
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Artikel nummer : (391-7589)
Leverantör:  NUNC
Beskrivning:   Kryoampuller, Nunc™, PPCO, Sterilt, Yttergänga, 2,0 ml, Ytterdiam×H: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 Items
Leverantör:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Leverantör:  BIOCISION, LLC
Beskrivning:   Kryoampuller, TruCool®, PP, Sterilt, Yttergänga, 5,0 ml, Botten: Conical bottom, freestanding, Ytterdiam×H: 12,5×89,5 mm
Leverantör:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Artikel nummer : (MATRAB-1470)
Leverantör:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
UOM:  1 * 240 Items
Utgått
Leverantör:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning:   Kryoampuller, Matrix®, PP, Sterilt, Innergänga, 2D barcoded tubes, with caps, bulk, 1 bag of 480 tubes, sterile, 0,2 ml, Botten: V bottom
UOM:  1 * 480 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 26
  1  2  3  4  Nästa 