Hållare för kryorör, CryoLine™, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoLine™
479-0021EA 1275 SEK
479-0021
Hållare för kryorör, CryoLine™, Nunc™
Strån
Aluminium storage canes for six cryotubes of 1,2 or 1,8 ml. Four cryotubes of 3,6 ml or three cryotubes of 4,5 ml.
  • Kan markeras med färgkodade flikar
Längd: 280 mm