Hylsa för CryoLine™-rör, CryoFlex™, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 1500 SEK
479-6858
Hylsa för CryoLine™-rör, CryoFlex™, Nunc™
Strån
PE hylsor för förvaring i flytande kväve och för att ge extra säkerhet vid frysning av farliga prover.
  • Kan skäras till önskad längd
  • Krymper vid mild uppvärmning
Yttre diam×L: 14×500 mm