Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (52)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "provflaskor"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/68/18374068.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Soda-lime glass, clear.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Vialer för skruvlock i klart eller brunt glas, 1:a hydrolytiskt glas för provförvaring. Ett stort urval av skruvlock utan hål med olika typer av septa...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These sample vials are made from PTFE.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Soda-lime glass, amber.
Leverantör:  CHROMACOL
Benämning:   Storage vials made from borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1 Class B) glass.
Leverantör:  DWK Life Sciences
Benämning:   Clear vials made from low extractable borosilicate glass, amber vials made from borosilicate glass.
Artikel nummer : (BRND722060)
Leverantör:  Brand
Benämning:   Provflaskor, PS, Genomskinlig, 12 ml, Diam×H: 22×38 mm
UOM:  1 * 1.000 Items
Leverantör:  DWK Life Sciences
Benämning:   Clear vials made from low extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance. Conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Clas...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 56
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa