Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (18)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
scintillationsroer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Sortera efter:
Leverantör:  DWK Life Sciences
Benämning:   These vials are made from WHEATON® 180 low potassium borosilicate glass. The background counts of these vials are consistently low, the ultraviolet tr...
Leverantör:  CHROMACOL
Benämning:   These scintillation vials provide the very lowest background count and benefit from very high optical clarity. They have a typical background count of...
Leverantör:  DWK Life Sciences
Benämning:   Manufactured from low-potassium borosilicate glass to critical manufacturing tolerances, ensuring reliable, consistent results in scintillation counti...
UOM:  1 * 500 Items
Artikel nummer : (548-0704)
Leverantör:  SciLabware
Benämning:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 Items
Leverantör:  DWK Life Sciences
Benämning:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
Leverantör:  Simport Scientific
Benämning:   Scintillationsflaskor, PS, Trays of 50 / 20 trays per case, 25 ml, Diam×H: 35×56 mm
Leverantör:  KARTELL
Benämning:   Kompatibel med alla scintillationsräknare. Läckagesäkert lock. HDPE.
Leverantör:  Simport Scientific
Benämning:   General purpose vials made from PP and HDPE for liquid scintillation and gamma counting, chromatography, sample storage and culturing. Can be used wit...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 19
  1  2  3  Nästa