Du sökte efter: Vägghängare
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (113-8040)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The adjustable holding points provide true flexibility to hold up to four different boxed protective products, and other lab essentials. Ideal for dif...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOHLR1165-03)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Contact area with silicone-free glue pad and 2 bores Ø 4,2 mm for non-slip fixing on the desktop.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MEMMERT
Beskrivning: Wall Hooks, Wall mount, For IN75plus
Leverantör: MEMMERT
Beskrivning: Wall Hooks, Wall bracket, UF30
Leverantör: Palbam
Beskrivning: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Leverantör: Brady
Beskrivning: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Artikel nummer : (159-9110)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Wall Hooks, Hållare för gasflaskor
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BRDY800125)
Leverantör: Brady
Beskrivning: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOHLR1162-32)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Pipe clamp made of PE with permanently fixed power magnets. b.safe Waste Pipes can easily be clipped into the pipe clamp for tube Ext.Ø 32 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOHLR1164-03)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Black, powder-coated plate made of steel. With 2 bores Ø 4,2 mm for wall mounting with the included fixing material.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (CEDE7202)
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivning: Two holders in green hard plastics intended for storage of two Cederroth eyewash bottles (500 ml), making it easy to find in an emergency situation.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Leverantör: GEBRA
Beskrivning: Väggkrok, SecuPoint, Med piktogrammet "Skyddshjälm", L×B: 216×196 mm, Blå
Artikel nummer : (ROTH1513.1)
Leverantör: Roth Carl
Beskrivning: This gas cylinder holder is suitable for safe attachment of gas bottles up to 350 mm Ø. Can be easily fastened onto workbenches, tables, shelves or a ...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom