Du sökte efter: Urglas
Urglas för att värma fasta ämnen och vätskor samt för användning för att täcka bägare. Urglas finns olika material som borosilikatglas, sodaglas, PTFE och polypropylen, med skurna eller smälta kanter och i olika storlekar.
Urglas för att värma fasta ämnen och vätskor samt för användning för att täcka bägare. Urglas finns olika material som borosilikatglas, sodaglas, PTFE och polypropylen, med skurna eller smälta kanter och i olika storlekar.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med smälta kanter.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Soda-limeglas.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Dish, made of PTFE, white.
Leverantör: Brand
Beskrivning: PTFE, white.
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Made of PTFE, white.
Leverantör: VITLAB
Beskrivning: Watch dishes, made of PTFE, white.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: PP, genomskinlig.
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: Soda-limeglas.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Artikel nummer : (PERCN9308003)
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Soda-lime glass.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Soda-lime glass.
Leverantör: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivning: Made of glass.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom