Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (5)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Vågpapper
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/23/18990023.jpg
VWR har ett brett sortiment av vågpapper för analytisk och kvantitativ vägning. Det finns dammfria och kvävefria alternativ- PE-coatade vågpapper är resistenta mot fukt och fett. Vågpapper finns i olika former, storlekar och kvalitet.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sortera efter:
Artikel nummer : (516-0318)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   För vägning av många olika substanser (viskösa ämnen, pulver, krämer, vätskor osv.)
UOM:  1 * 250 Items
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   These weighing paper sheets made from pergamyne reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impac...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
Artikel nummer : (HEATHS120116)
Leverantör:  HEATHROW
Beskrivning:   These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
UOM:  1 * 500 Items
Leverantör:  HELLBRANDT OFFSET & KONTORARTI
Beskrivning:   Vågpapper, Pergamentpapper, 100×100 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5  av 5