Vågpapper, grade 2122, Whatman™
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
515-8214EA 2425 SEK
515-8214 515-8212
Vågpapper, grade 2122, Whatman™
Vågpapper
These Grade 2122 weigh paper sheets reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical results.
  • Genomskinligt och slätt
  • Enkel uppvägning av en mängd olika prover
  • Kvantitativ överföring från papper
This paper is not low in nitrogen. Therefore, it should not be used for Kjeldahl analysis.