Du sökte efter: Torkdukar
VWR torkdukar är tillverkade av kvalitetsmaterial och är prisvärda. Det finns torkdukar för olika användningar från badrummets comfort till effektiviteten på laboratoriet, med olika nivåer av grovhet och olika storlekar för att passa de flesta applikationer. Alla torkdukar är absorberande och kan torka upp effektivt och snabbt.
VWR torkdukar är tillverkade av kvalitetsmaterial och är prisvärda. Det finns torkdukar för olika användningar från badrummets comfort till effektiviteten på laboratoriet, med olika nivåer av grovhet och olika storlekar för att passa de flesta applikationer. Alla torkdukar är absorberande och kan torka upp effektivt och snabbt.
403  results were found
SearchResultCount:"403"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (611-2886)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cleaning kit containing a puffer brush (lens cleaning brush), cotton cloth and pair of nitrile gloves.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel nummer : (KIMB8042)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Toalettpapper av hög kvalitet som passar i alla typer av toalettrum.
UOM: 1 * 36 Items
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Conventional high quality toilet rolls.
Artikel nummer : (KIMB8511)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: For reliability in busy washrooms that demand consistency, quality and value.
UOM: 1 * 6 Rulle
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: VertiKlean Sponge är en laboratoriesvamp för engångsbruk. Den består av torkmaterialet Polynit som laminerades till ett rent esterskum. Svampen är las...
Artikel nummer : (KIMB8441)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Provides the comfort of home.
UOM: 1 * 36 Rulle
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Handy dispenser kits allow one-handed dispensing of cellulose absorbent pads.
Artikel nummer : (CONTMGMP0001)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
UOM: 1 * 140 Items
Artikel nummer : (BRDY018556)
Leverantör: Brady
Beskrivning: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel nummer : (KIMB8408)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Förstklassigt toalettpapper för alla miljöer.
UOM: 1 * 36 Items
Artikel nummer : (115-1724)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cleanroom wipe, sterile, VWR® Spec-Wipe®, Polyester, Vit, Renrum, klass: 10/ISO 4, L×B: 305×305 mm, 20/innerpåse, 5 innerpåsar/ytterpåse, 3 ytterpåsar/kartong
UOM: 1 * 300 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Utmärkt för att rengöra svåra, avskavda eller ojämna ytor och även mjuk nog för känsliga ytor. Använd dessa 100% dubbelstickade polyesterdukar där min...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polyester wipe for use in ISO 4 cleanrooms.
Artikel nummer : (115-2422)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Microfibre, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 403
no targeter for Bottom