VWR® pHenomenal® , Elektrodstativ
Leverantör: VWR
VWR® pHenomenal®
662-1169EA 1650 SEK
662-1169
VWR® pHenomenal® , Elektrodstativ
Elektrodstativ
Elektrodarmen kan enkelt röras i nästan alla riktningar, och håller upp till 4 elektroder + 1 temperaturgivare säkert i valda positioner. Hållaren kan höjas, sänkas och vridas via fingertoppsreglagen. Armen kan böjas i tre olika ledder medan elektroderna förblir i vertikalläge.
  • Idealiskt för multipla avläsningar
  • Kompatibel med alla standardelektroder
  • Vridning 360°, utsträckning 53 cm