Du sökte efter: Analysapparater
Analysatorer för detektion och mätning av element, proteiner och gaser i prover eller i miljön erbjuds hos VWR. Bestäm förekomsten av gaser på laboratoriet eller i industriella miljöer med syre- och koldioxidmonitorer. Proteinanalysatorer arbetar snabbt och effektivt för att identifiera proteiner som är närvarande i ditt prov. Mät natriumhalten i livsmedelsprover eller identifiera metallerna i ett miljöprov med en elementanalysator. Lämpliga tillbehör som reparations- och påfyllningssatser är också tillgängliga.
Analysatorer för detektion och mätning av element, proteiner och gaser i prover eller i miljön erbjuds hos VWR. Bestäm förekomsten av gaser på laboratoriet eller i industriella miljöer med syre- och koldioxidmonitorer. Proteinanalysatorer arbetar snabbt och effektivt för att identifiera proteiner som är närvarande i ditt prov. Mät natriumhalten i livsmedelsprover eller identifiera metallerna i ett miljöprov med en elementanalysator. Lämpliga tillbehör som reparations- och påfyllningssatser är också tillgängliga.
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Moisture analysers with large colour touch screen display give a user-friendly access to advanced applications and internal databases. The user has an...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rugged compact moisture analysers with large backlit dot matrix graphic display for moisture determination of raw materials and finished products in t...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The LA8080 amino acid analyser by VWR®/Hitachi combines the robustness and quality of Hitachi LC products with the performance of a post-column ninhyd...
Artikel nummer : (620-1956)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The RM 10 allows detection of moisture behind ceramic tiles and/or various wall or floor coverings, in wood down to a depth of 3 cm and in concrete or...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (611-4357)
Leverantör: Sartorius Balances
Beskrivning: This infrared moisture analyser is designed for use in daily routine in-process control.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Sartorius Balances
Beskrivning: The MA100 is an accurate and configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation and dat...
Artikel nummer : (611-2887)
Leverantör: Sartorius Balances
Beskrivning: Easy to use, efficient, compact moisture analysers to give fast repeatable results with an improved user interface.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (611-2888)
Leverantör: Sartorius Balances
Beskrivning: Compact moisture analyser giving fast repeatable results with an improved user interface.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: OHAUS
Beskrivning: Ger exakta och reproducerbara resultat med antingen 0,1% eller 0,05% läsbarhet.
Artikel nummer : (SIMELI9012)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Skipper Plus is a non-destructive moisture detector designed for locating damp in wood or laminated plastics such as polyester.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMELI0005)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: mini LIGNO smart is a wood moisture meter that offers the freely selectable choice between up to 16 different species of wood or building materials wi...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: OHAUS
Beskrivning: Moisture analysers simplify complex moisture analysis applications. Designed to increase precision and efficiency in the laboratory, they feature a pr...
Artikel nummer : (SIMELI0004)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: mini LIGNO duo is a wood moisture meter that provides four different base-wood groups, eight building materials, such as gypsum or screed.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMELI9011)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Tramex is a non-destructive instrument for measuring moisture levels in concrete and sand-cement floors.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMELI9200)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: This meter is a non-destructive moisture meter for concrete. By measuring the electrical impedance, the moisture content of concrete can be determined...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: These hardness tests are pocket instruments for testing the hardness and wear/scratch resistance of materials such as coatings, lacquers, plastics or ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom