Du sökte efter: Anemometrar
En anemometer mäter vindhastigheten snabbt och noggrant. Fick- och pennmodeller opereras enkelt med en hand ute i fält. Multifunktionella anemometrar med möjlighet för att mäta temperatur, fuktighet, ljus och ljud samt modeller som uppfyller NIST standarder. I alla produkter är nödvändiga batterier inkluderade.
En anemometer mäter vindhastigheten snabbt och noggrant. Fick- och pennmodeller opereras enkelt med en hand ute i fält. Multifunktionella anemometrar med möjlighet för att mäta temperatur, fuktighet, ljus och ljud samt modeller som uppfyller NIST standarder. I alla produkter är nödvändiga batterier inkluderade.
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.19153.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: MAS-100 air samplers are designed and manufactured to the most exacting standards. Ensuring compliant operation requires regular verification of the a...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: TESTO
Beskrivning: These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The compact 100 mm vane anemometer testo 417 is the ideal solution for simple, fast and precise determination of flow velocity and volume flow at air ...
Artikel nummer : (TEST0563.0425)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The testo 425 digital hot wire anemometer with App connection is fast, easy and precise companion. All relevant calculations, such as volume flow or ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Praktisk, liten och enkel luftflödesmätare, kan mäta såväl temperatur och luftflöde som luftfuktighet (endast 620-3308). Kan även användas för att mät...
Artikel nummer : (TEST0563.0416)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The compact 16 mm vane anemometer testo 416 with telescopic probe and App connection, we can carry out flow measurements in the ventilation ducts of a...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-3311)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The 405 is a pocket anemometer with telescopic handle to facilitate the measurement of air flow, volume flow and temperature.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-1905)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Digital anemometer, MS6250, 0,4 - 30 m/s, 85×38×165 mm, 200 g
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0194)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Detta fyra-i-ett-instrument kan mäta data om vind, ljus, luftfuktighet och temperatur.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-1906)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Detta instrument med flera funktioner kan mäta temperatur, relativ luftfuktighet, ljus, vind och ljud.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom