Luftflödesmätare, testo 410-1/2
Leverantör: Testo
620-3308EA 2325 SEK
620-3308 620-3307
Luftflödesmätare, testo 410-1/2
Anemometrar
Praktisk, liten och enkel luftflödesmätare, kan mäta såväl temperatur och luftflöde som luftfuktighet (endast 620-3308). Kan även användas för att mäta vinkelkylning.
  • Bakgrundsbelyst display samt autoavstängningsfunktion
  • Integrerad mätning med 40 mm vinghjul
  • Hold-funktion och min/max värden
W×D×H: 133×46×25 mm
Vikt: 110 g
Leveransinformation: Delivery information: Supplied with two alkaline batteries, protective cap, wrist strap and belt holder.
Leveransinformation: Levereras med 2 alkaliska batterier, skyddsfodral, handledsrem och bälteshållare.