Mätning av biologisk nedbrytbarhet, OxiTop® Control A6/A12 och OxiTop® Control S6/S12
Leverantör: WTW
OxiTop®
705-1006EA 0 SEK
WTWA208222 WTWA208198 WTWA208196
Mätning av biologisk nedbrytbarhet, OxiTop® Control A6/A12 och OxiTop® Control S6/S12
Biologisk nedbrytbarhet enligt ISO 9408/ DIN EN 29 408/ OECD 301 F. Utrustning för kontroll av biologisk nedbrytbarhet t.ex. av 'nya' kemikalier. Provet, förberett enligt instruktionerna och ett blindprov blandas vid konstant temperatur under 28 dagar i stängd flaska. Den producerade mängden CO₂ avlägsnas från utrymmet ovanför provet med en absorbant. Detta resulterar i ett negativt tryck som avläses som ett mått på biologisk nedbrytbarhet. Kontinuerlig mätning av värden i OxiTop®-C betyder att nödvändig dokumentation kan garanteras på ett optimalt sätt.
  • Mätflaskorna och adaptrarna är autoklaverbara vid 121 °C
  • Kontrollenheten har ett område på 400-1000 mm
Leveransinformation: A6 och A12 innehåller provflaskor och adaptrar, magnetomrörare och omrörarmagneter, Oxitop®-C-huvuden, OC110 Controller, programvara Achat OC, med lämpliga tillbehör (värmeskåp ingår inte)