Bestämning av anaerob nedbrytning, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Leverantör: WTW
OxiTop®
705-1008EA 0 SEK
WTWA208227 WTWA208225
Bestämning av anaerob nedbrytning, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Mätning av anaerob nedbrytning, OxiTop® AN6, AN12, WTW Biogas-bestämning. För att kunna fylla gasutrymmet ovanför provet med inert gas har mätflaskan sidomonterade septumkorkar. Efter att nedbrytningsprocessen har ägt rum kan löst CO₂ avlägsnas från utrymmet med hjälp av en CO₂-absorbant. Den resulterande tryckskillnaden är proportionell till CO₂ -koncentrationen. Det kvarvarande övertrycket är proportionellt till metankoncentrationen. Nedbrytningsprocessen kan enkelt följas med Oxitop®-kontrollenhet i ”Pressure Mode”.
  • Kontrollenheten har ett område på 500 - 1350 hPa
Leveransinformation: AN-set innehåller provflaskor och adaptrar, magnetomrörare, Oxitop®-C-huvuden, OC110 Controller, programvaran Achat OC med lämpliga tillbehör (värmeskåp ingår inte).