Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (29)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "analysvagar"
https://se-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/27/18374027.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Semi-micro balances with resolution of 0,01 mg, they are equipped with a new highly integrated electromagnetic cell. All models feature automatic inte...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Semi-micro balances that have 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user has e...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   An economical range of reliable, high performance analytical balances.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Laboratory analytical balances that have 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The...
Artikel nummer : (611-3328)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Våg, Analytical, M124A
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Semi-micro balances that have 5’’ colour touch screen display and a built-in ioniser which ensures accurate sample preparation. Static charges accumul...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Semi-micro balances with resolution of 0,01 mg and a built-in ioniser which ensures accurate sample preparation. Static charges accumulate in differen...
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Benämning:   Cubis-serien är ett modulärt koncept från Sartorius som möjliggör valet av komponenter som passar önskad applikation. Detta ger vägning av hög kvalite...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 23
  1  2  3  Nästa