Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (2)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "industrivagar"
https://se-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/52/18374052.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   A robust, reliable series of balances for a wide range of applications in the laboratory but also for general industrial use.
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Benämning:   The Cubis® range represents a modular concept from Sartorius to allow the customer to choose the components that suit the application area that is of ...
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Benämning:   Easy operation with monolithic weighing technology for users who want to perform precise weighing.
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Våg, Industri, CKW Series, CKW30L55, Upplösning: 5 g, Belastning: 30 kg, Plattform (mm): 305×305, Kalibrering: Justering med extern vikt
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Industrivågarna i Defender 3000-serien passar för rutinapplikationer, har vågskål i rostfritt stål, ram i målat stål, IP 67-klassad vägningscell ...
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Defender 5000-serien industriella vågar passar för rutinapplikationer eller specifika krav som kontrollvägning, styckeräkning, procentvägning eller dy...
Artikel nummer : (OHAU30235937)
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Defender 2000 scale is designed for durability in commercial and industrial weighing applications.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   The Ranger 7000 series are rugged, high performance industrial scales for the toughest jobs. Ten advanced application modes can provide results for co...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 30
  1  2  3  4  Nästa