Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "mekaniska-vagar"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortera efter:
Artikel nummer : (611-5357)
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Våg, Mechanical, TJ2611, Upplösning: 0,1 g, Belastning: 2610 g, Vågskål: 150 mm
Artikel nummer : (611-5027)
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Våg, Mechanical, Beam, 1119D, Upplösning: 1 g, Belastning: 20 kg, Vågskål: Ø 279 mm
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Removable stainless steel pan, aluminium pressure cast base and beam.  These balances offer high precision and excellent value and are globa...
Artikel nummer : (611-5365)
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Våg, Mechanical, 225G tara, 1560-SD, Upplösning: 0,1 g, Belastning: 2000 g, Vågskål: Ø 152 mm
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Våg, Mechanical, triple beam, Tre balkar, 1650-00, Upplösning: 0,1 g, Belastning: 610/2610 g, Vågskål: Ø 152 mm
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa