Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (6)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "baerbara-vagar"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortera efter:
Artikel nummer : (611-1565)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   En unik produkt som kombinerar enkelhet av en spatel med en våg för snabbare och mer exakt mätning av provet. Särskilt användbart för livsmedel och ve...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (611-3131)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Lätt, portabel våg som är perfekt för många olika applikationer som kvalitetskontroll, formulering, jordprover, ädelstenar, vägning av post samt porti...
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   The unique YA Series' weighing pan is integrated right into its carrying case, offering the ultimate combination of portability and protection. Just f...
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Prisvärd och robust med LCD-display. Strömförsörjning på vanligt sätt eller med batteri med automatisk avstängning och indikering för låg batterinivå.
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   A basic portable balance with an innovative design of draught shield.
Leverantör:  OHAUS
Benämning:   Våg, Portable, Navigator, NVL20000, Upplösning: 1 g, Belastning: 20000 g, Vågskål: 194×203 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa