Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (69)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "precisionsvagar"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/65/18374065.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Elektroniska vågar med konkurrenskraftiga priser för skolan.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Konkurrenskraftigt prissatta elektroniska vågar för vägning med hög precision (till 1 mg) för tillämpningar inom utbildningssektorn.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Robusta, ekonomiska vågar som kan användas både för enkel vägning och mer avancerad vägning med automatiserad intern kalibrering och GLP (datum- / tid...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The L series precision balances are a synthesis of design with sophisticated software and feature a high-performance load cell for top performance and...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   LG series precision balances have a database and many embedded advanced features which are ideal for use in laboratory, research departments, formulat...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Laboratory precision balances with 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user ...
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Benämning:   An entry level series of precision balances, specially designed to achieve effective and reliable weighing results in routine daily work. The easy and...
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Benämning:   A series of ergonomic balances designed for easy, intuitive operation, with a large touch screen, self explanatory icons and plain text prompts. In ad...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 22
  1  2  3  Nästa