Du sökte efter: Barometrar
Här hittar du barometrar för noggrann mätning av atmosfärisk tryck i t.ex. klassrum, laboratorium eller i industrin. Digitala modeller med enkel avläsning och spårning över 24-timmarsperioder; information kan överföras till PC för lagring eller analyser. Det finns barometer med trippelskala för extra sensitivitet. Barometer med vägg- eller bordsfäste. Spårbarhetscertifikat finns till några modeller. barometer för väderballonger finns också.
Här hittar du barometrar för noggrann mätning av atmosfärisk tryck i t.ex. klassrum, laboratorium eller i industrin. Digitala modeller med enkel avläsning och spårning över 24-timmarsperioder; information kan överföras till PC för lagring eller analyser. Det finns barometer med trippelskala för extra sensitivitet. Barometer med vägg- eller bordsfäste. Spårbarhetscertifikat finns till några modeller. barometer för väderballonger finns också.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (628-0041)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This barometer with triple-scale provides a sensitive measure of atmospheric pressure. Corrosion-proof, nickel-chrome.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2330)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This digital barometer monitors barometric pressure, air temperature, relative humidity also barometric pressure trend and time.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-1922)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This compact, lightweight meter can measure barometric pressure, temperature and altitude. It graphically displays the barometric pressure trend, and ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2630)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VWR® Traceable® excursion trac USB data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2632)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VWR® Traceable® memory loc, USB, data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity. This device can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-3303)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Pocket absolute pressure meter. Very handy, small and easy to use, this barometer permits measurements of barometric air pressure by entering on-site ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (GRSG600407)
Leverantör: Greisinger
Beskrivning: This handheld meter with integrated absolute pressure sensor is suitable for measurements in air and non corrosive and non ionizing gases and liquids.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (765-1090)
Leverantör: MÍLLER THERM
Beskrivning: Guld skala, träplatta Ø 150 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (763-0412)
Leverantör: MÍLLER THERM
Beskrivning: Denna baro-, hygro- och termometer är utformad för mätning av temperatur, relativ luftfuktighet och tryck.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom