Du sökte efter: Blocktermostater
Blocktermostater och kylare kan anpassas till centrifugrör, microcentrifugrör, vialer, reaktionskärl och andra behållare i laboratoriet. Blocktermostater/värmeblock finns i analoga och digitala modeller och erbjuder repetitiva resultat och temperaturstabilitet. Olika block kan köpas separat. Blocktermostater med kyla eller värme blandar prov vid en given temperatur för homogena blandningar. Provkoncentratorer ger snabb avdunstning när de används tillsammans med värmeblock.
Blocktermostater och kylare kan anpassas till centrifugrör, microcentrifugrör, vialer, reaktionskärl och andra behållare i laboratoriet. Blocktermostater/värmeblock finns i analoga och digitala modeller och erbjuder repetitiva resultat och temperaturstabilitet. Olika block kan köpas separat. Blocktermostater med kyla eller värme blandar prov vid en given temperatur för homogena blandningar. Provkoncentratorer ger snabb avdunstning när de används tillsammans med värmeblock.
77  results were found
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tillverkat i ett helgjutet block i eloxerad aluminium.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The cooling thermal shake touch is designed for applications that require consistent, precise results. With heating, cooling and shaking capabilities,...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, Interchangeable 384 well PCR plate thermal block with lid, Hålstorlek: Ø 4,0 mm, För: 1×384-well PCR microplate, Antal hål: 384, Djup: 8,1 mm
Waste Reducing
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, Block, Hålstorlek: Ø 21,7 mm, För: 21 mm rör, Antal hål: 9, Djup: 45,0 mm
Leverantör: Merck
Beskrivning: Tillförlitlighet, snabbhet, precision och framtida kompatibilitet med det omfattande sortimentet av Spectroquant®-satser är de omisskännliga känneteck...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, Mini block without thermometer well, Hålstorlek: Ø 11,5 mm, För: 2,0 ml tubes, Antal hål: 15, Djup: 30,5 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® analogue block heaters are economical, versatile and compact.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, Dubbelblock, Hålstorlek: - mm, För: 96- eller 384-håls platta, Antal hål: -, Djup: 13,5 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, Aluminium block, För: 0,5 ml tubes, Antal hål: 54
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These mini block heaters are ideal for applications that require accurate, repeatable results. These personal-sized units take up minimal bench space....
Waste Reducing
Artikel nummer : (460-0353)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heater which is economical, versatile and compact. This digital model, with heat...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Artikel nummer : (460-0249)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The combination of heating/cooling and shaking makes the Thermal Shake lite microtube shaking incubator ideal for many life science research ap...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heaters are economical, versatile and compact. These digital models provide repr...
Waste Reducing
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The Thermal Shake Touch is designed for applications that require consistent, precise results. With heating and shaking capabilities, this low profile...
Artikel nummer : (460-3261)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These multipurpose units are ideal for incubation and activation of cultures, enzyme reactions, blood urea nitrogen determinations, immunoassays, melt...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Block heater, Digital, QBD2, Antal block: 2, Temp.-område: RT* +5...130 °C, Temperaturstabilitet: ±0,1 °C, Effekt: 0,3 kW, B×D×H: 200×280×100 mm, Vikt: 3 kg, UK/EU-plugs, *RT = rumstemperatur
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom