VWR®, Sandbad i rostfritt stål
Leverantör: VWR
VWR®
460-3230EA 4150 SEK
460-3230 460-3231 460-3232 460-3233 460-3227 460-3228 460-3229
VWR®, Sandbad i rostfritt stål
Värmeapparater Sandbad
Idealisk för kärl med oregelbunden form. Tillverkad av rostfritt stål för utmärkt korrosionsresistens. Passar för sand, kulor av rostfritt stål eller ickeflyktiga vätskor.