Skyddslock
Leverantör: Cole Parmer
Stuart®
460-0001EA 2150 SEK
460-0001 460-0000
Skyddslock
Skyddsöverdrag
Kraftigt skyddslock av Perspex® för Stuart blocktermostat.
  • Lätt att montera utan verktyg
  • Skyddar användaren mot stänk från rören
  • Förbättrad temperaturstabilitet genom att drag förhindras