Blocktermostat, analog, SBH130
Leverantör: Cole Parmer
stuart®
460-0003EA 6928.44 SEK
460-0003
Blocktermostat, analog, SBH130
Blocktermostater Blocktermostater, analoga
Analog blocktermostat för precis uppvärmning av provrör, mikrorör, kyvetter och mikrotiterplattor. Enheter ger jämn och stabil temperatur.
  • En varningslampa blinkar när blockens temperatur är över 50 °C
  • BioCote antimikrobskydd
  • Temperaturnoggrannhet och uniformitet vid 37 °C: ±0,1 °C inom blocket som mellan olika block
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Beställningsinformation: Levereras med ett verktyg för att ta ut blocken. Block beställs separat.
Observera: *RT = Rumstemperatur