Du sökte efter: Blocktermostater, värme/kyla
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (TECN24120-00)
Leverantör: Cole-Parmer
Beskrivning: Keep samples cold, clean, and dry.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (GRANCH3-150EU)
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: CH3-150, dry-block thermostat with heating and cooling function, is designed to thermally stabilise materials at a wide range of temperatures. With ch...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Block heater/cooler, PCH-3 block heater/cooler for 20×2,0 ml microtubes, Temperaturinställning: −10...100 °C, Inställningsupplösning: 0,1 °C, Uppvärmningshastighet, RT till 100 °C: 16 °C/min, Uppvärmningstid, RT till 37 °C: 3 min, Nedkylningshastighet: Cooling rate, 100 °C to -10 °C: 28 °C/min: Cooling rate, RT to -10 °C: 21 °C/min, B×D×H: 240×260×165 mm, Vikt:
Artikel nummer : (460-0226)
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: ThermoStat™ C is ideal for accurately setting and maintaining temperatures, Peltier technology provides precise temperature control. A digital display...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BARN88880030)
Leverantör: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivning: Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOEI115001-2)
Leverantör: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivning: Boekel scientific's dry block heaters are advanced, configurable and easy-to-use.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (HACHLTV073)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Temp.-område: 10...30 °C
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ASYNT
Beskrivning: För kontrollerad kylning av 25 till 1000 ml-kolvar utan mantlade reaktionskärl. Enheterna tillåter aktiv temperaturkontroll från 150 till −30 °C (bero...
Leverantör: HAEP LABOR CONSULT
Beskrivning: Block Thermostats for two blocks featuring high temperature accuracy, rapid heating times and even temperature distribution. The TH 21 unit features E...
Artikel nummer : (TECN36620-17)
Leverantör: Cole-Parmer
Beskrivning: Safely maintain biological samples.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom